SML2049
AR-R17779 Hydrochloride
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
(-)-AR-R 13489 HCl, (-)-AR-R13489 HCl, (-)-Spiro[1-azabicyclo[2.2. 2]octane-3,5′-oxazolidin]-2′-one hydrochloride; (3S)-Spiro[1-azabicyclo[2.2.2]octane-3,5′-oxazolidine]-2′-one hydrochloride, (S)-AR-R 13489 HCl, (S)-AR-R13489 HCl, AR-R 17779 HCl
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]/D -59 to -69°, c = 1.0 in methanol
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C1O[C@@]2(CN1)CN3CCC2CC3.Cl
InChI
1S/C9H14N2O2.ClH/c12-8-10-5-9(13-8)6-11-3-1-7(9)2-4-11;/h7H,1-6H2,(H,10,12);1H/t9-;/m0./s1
XGLBLUBBDSJBIU-FVGYRXGTSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3