Documenti fondamentali
SML1865
Sigma-Aldrich
Rbin-2
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
7-Bromo-2-(2-methyl-allylsulfanyl)-9H-1,3,4,9-tetraaza-fluorene, 7-Bromo-3-[(2-methyl-2-propen-1-yl)thio]-5H-1,2,4-Triazino[5,6-b]indole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H11BrN4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
335.22
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(CSC(N=N1)=NC2=C1C3=C(N2)C=C(Br)C=C3)=C
InChI
1S/C13H11BrN4S/c1-7(2)6-19-13-16-12-11(17-18-13)9-4-3-8(14)5-10(9)15-12/h3-5H,1,6H2,2H3,(H,15,16,18)
OVDAOBDZJJZJMY-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Rbin-2 (ribozinoindole-2) is a cell penetrant, potent, selective and reversible inhibitor of Midasin that inhibits eukaryotic ribosome biogenesis. Rbin-2 directly targets AAA+ ATPase Midasin.
Rbin-2 (ribozinoindole-2) is a cell penetrant, potent, selective and reversible inhibitor of Midasin.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)