SML1862
TP-472
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-(6-Acetyl-pyrrolo[1,2-a]pyrimidin-8-yl)-N-cyclopropyl-4-methyl-benzamide
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(C)C1=CC(C2=C(C)C=CC(C(NC3CC3)=O)=C2)=C4N=CC=CN41
InChI
1S/C20H19N3O2/c1-12-4-5-14(20(25)22-15-6-7-15)10-16(12)17-11-18(13(2)24)23-9-3-8-21-19(17)23/h3-5,8-11,15H,6-7H2,1-2H3,(H,22,25)
RPBMXJHQYJLPDN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
TP-472N is used as a negative control and is available from Sigma. To learn more about and purchase TP-472N, click here.
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)