SML1766
Diphyllin
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
9-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-4-hydroxy-6,7-dimethoxy-naphtho[2,3-c]furan-1(3H)-one, NSC 309691
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to light brown
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC1=C2C(C(OC2)=O)=C(C3=CC=C(OCO4)C4=C3)C5=CC(OC)=C(OC)C=C51
InChI
1S/C21H16O7/c1-24-15-6-11-12(7-16(15)25-2)20(22)13-8-26-21(23)19(13)18(11)10-3-4-14-17(5-10)28-9-27-14/h3-7,22H,8-9H2,1-2H3
VMEJANRODATDOF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)