Documenti fondamentali
SML1712
Sigma-Aldrich
SBC-115076
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1,5-Dihydro-3-hydroxy-4-[3-methyl-4-(phenylmethoxy)benzoyl]-1-[3-(4-morpholinyl)propyl]-5-(4-pyridinyl)-2H-pyrrol-2-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C31H33N3O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
527.61
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC1=CC(C(C(C(C2=CC=NC=C2)N3CCCN4CCOCC4)=C(O)C3=O)=O)=CC=C1OCC5=CC=CC=C5
Azioni biochim/fisiol
SBC-115076 is an inhibitor of PCSK9 (proprotein convertase subtilisin-kexin 9).
SBC-115076 is an inhibitor of PCSK9 (proprotein convertase subtilisin-kexin 9). PCSK9 binds to the LDL receptor, preventing it from removing LDL cholesterol from the blood. SBC-115076 was shown to inihbit PCSK9, blocking LDLR degradation in HEK293T cells expressing PCSK9 and to increase the uptake of LDL by liver cells in vitro. SBC-115076 lowered cholesterol levels in mice fed a high fat diet.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)