SML1695
RSV604
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-1-(2-Fluorophenyl)-3-(2-oxo-5-phenyl-2,3-dihydro-1H-benzo[e][1,4]diazepin-3-yl)-urea, RSV-604
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
film
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(N1)[C@@H](NC(NC2=CC=CC=C2F)=O)N=C(C3=CC=CC=C3)C4=C1C=CC=C4
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3