SML1666
4-Hydroxytamoxifen
≥98% (HPLC), solution, Tamoxifen metabolite
Sinonimo/i:
4-OHT, cis/trans-4-Hydroxytamoxifen
About This Item
Prodotti consigliati
product name
4-Hydroxytamoxifen Ready Made Solution, 5 mg/mL in ethanol: isopropanol (95:5)
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Forma fisica
solution
Concentrazione
5 mg/mL in ethanol: isopropanol (95:5)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C26H29NO2/c1-4-25(20-8-6-5-7-9-20)26(21-10-14-23(28)15-11-21)22-12-16-24(17-13-22)29-19-18-27(2)3/h5-17,28H,4,18-19H2,1-3H3/b26-25-
TXUZVZSFRXZGTL-QPLCGJKRSA-N
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C