Documenti fondamentali
SML1586
Sigma-Aldrich
Oritavancin diphosphate
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
LY333328 diphosphate, (4"R)-22-O-(3-Amino-2,3,6-trideoxy-3-C-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-N3"-[(4′-chloro[l,1′-biphenyl]-4-yl)methyl]vancomycin diphosphate, LY-333328
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C86H97Cl3N10O26 · 2H3PO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
1989.09
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 10 mg/mL, clear
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[P](=O)(O)(O)O.[P](=O)(O)(O)O.Clc1ccc(cc1)c2ccc(cc2)CN[C@@]3([C@H]([C@@H](O[C@H](C3)O[C@H]4[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]4O)O)CO)Oc5c6cc7cc5Oc8c(cc(cc8)[C@H]([C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H]7C(=O)N[C@@H]9c%10cc(c(cc%10)O)c%11c(cc(cc%11O)O)[C@H](NC(=O)[C@@H](NC9
InChI
1S/C86H97Cl3N10O26.2H3O4P/c1-35(2)22-51(92-7)77(110)98-67-69(105)42-15-20-55(49(88)24-42)120-57-26-44-27-58(73(57)125-84-74(71(107)70(106)59(34-100)122-84)124-62-32-86(6,76(109)37(4)119-62)93-33-38-8-10-39(11-9-38)40-12-17-45(87)18-13-40)121-56-21-16-43(25-50(56)89)72(123-61-31-85(5,91)75(108)36(3)118-61)68-82(115)97-66(83(116)117)48-28-46(101)29-54(103)63(48)47-23-41(14-19-53(47)102)64(79(112)99-68)96-80(113)65(44)95-78(111)52(30-60(90)104)94-81(67)114;2*1-5(2,3)4/h8-21,23-29,35-37,51-52,59,61-62,64-72,74-76,84,92-93,100-103,105-109H,22,30-34,91H2,1-7H3,(H2,90,104)(H,94,114)(H,95,111)(H,96,113)(H,97,115)(H,98,110)(H,99,112)(H,116,117);2*(H3,1,2,3,4)/t36-,37-,51+,52-,59+,61-,62-,64+,65+,66-,67+,68-,69+,70+,71-,72+,74+,75-,76-,84-,85-,86-;;/m0../s1
PWTROOMOPLCZHB-BHYQHFGMSA-N
Azioni biochim/fisiol
Oritavancin is a lipoglycopeptide vancomycin analog with broad spectrum activity against gram-positive pathogens, including methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) and organisms resistant to vancomycin and other antibiotics such as linezolid and daptomycin. Oritavancin has multiple mechanisms of action, including inhibition of transglycosylation, inhibition of transpeptidation, and cell membrane interaction/disruption. Oritavancin also has a long half-life, allowing for a single intravenous dose of rather than the standard vacomycin treatment of twice-daily infusions for ten days.
Oritavancin is a lipoglycopeptide vancomycin analog with broad spectrum activity against gram-positive pathogens.
Avvertenza
category 1 skin sensitizer
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Rifampicin ≥95% (HPLC), powder or crystals
Sigma-Aldrich
R3501
Rifampicin