SML1543
Apratastat
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(3S)-N-Hydroxy-4-[[4-[(4-hydroxy-2-butyn-1-yl)oxy]phenyl]sulfonyl]-2,2-dimethyl-3-thiomorpholinecarboxamide, (3S)-N-Hydroxy-4-[[4-[(4-hydroxy-2-butynyl)oxy]phenyl]sulfonyl]-2,2-dimethyl-3-thiomorpholinecarboxamide, TMI 005, TMI-005
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=S(N1CCSC(C)(C)[C@@H]1C(NO)=O)(C2=CC=C(OCC#CCO)C=C2)=O
InChI
1S/C17H22N2O6S2/c1-17(2)15(16(21)18-22)19(9-12-26-17)27(23,24)14-7-5-13(6-8-14)25-11-4-3-10-20/h5-8,15,20,22H,9-12H2,1-2H3,(H,18,21)/t15-/m0/s1
MAVDNGWEBZTACC-HNNXBMFYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3