SML1523
Estetrol
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
15α-Hydroxyestriol, 3,15α,16α,17β-Tetrahydroxyestra-1,3,5(10)-triene, E4, Estra-1,3,5(10)-triene-3,15α,16α,17β-tetrol, Oestetrol
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12CCC3=CC(O)=CC=C3[C@@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]4O
InChI
1S/C18H24O4/c1-18-7-6-12-11-5-3-10(19)8-9(11)2-4-13(12)14(18)15(20)16(21)17(18)22/h3,5,8,12-17,19-22H,2,4,6-7H2,1H3/t12-,13-,14-,15-,16-,17+,18+/m1/s1
AJIPIJNNOJSSQC-NYLIRDPKSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3