SML1522
Doxofylline
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
7-(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)-1,3-dimethylpurine-2,6-dione, 7-(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)theophylline
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN1C2=C(N(CC3OCCO3)C=N2)C(N(C)C1=O)=O
InChI
1S/C11H14N4O4/c1-13-9-8(10(16)14(2)11(13)17)15(6-12-9)5-7-18-3-4-19-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3
HWXIGFIVGWUZAO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3