Key Documents
SML1404
Sigma-Aldrich
A01 (Smurf1 inhibitor)
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
[4-[[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]sulfonyl]-1-piperazinyl][4-(5-methyl-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]methanone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H20ClF3N4O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
512.93
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=S(C1=CC=C(Cl)C(C(F)(F)F)=C1)(N2CCN(C(C3=CC=C(N4N=CC=C4C)C=C3)=O)CC2)=O
InChI
1S/C22H20ClF3N4O3S/c1-15-8-9-27-30(15)17-4-2-16(3-5-17)21(31)28-10-12-29(13-11-28)34(32,33)18-6-7-20(23)19(14-18)22(24,25)26/h2-9,14H,10-13H2,1H3
QFYLTUDRXBNZFQ-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
A01 is a high affinity selective inhibitor of E3 ubiquitin-protein ligase Smurf1 (Smad ubiquitination regulatory factor-1) that disturbs Smurf1-Smad1/5 interaction and blocks Smurf1 mediated Smad1/5 ubiquitination. A01 increases responsiveness to BMP-2 in myoblasts and osteoblasts.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3