Documenti fondamentali
SML1403
Sigma-Aldrich
IN-1130
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-[[5-(6-Methyl-2-pyridinyl)-4-(6-quinoxalinyl)-1H-imidazol-2-yl]methyl]-benzamide, IN 1130
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H20N6O
Numero CAS:
Peso molecolare:
420.47
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C25H20N6O/c1-15-4-2-7-20(29-15)24-23(17-8-9-19-21(14-17)28-11-10-27-19)30-22(31-24)13-16-5-3-6-18(12-16)25(26)32/h2-12,14H,13H2,1H3,(H2,26,32)(H,30,31)
RYKSGWSKILPDDY-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
IN-1130 is a potent inhibitor of the activin receptor-like kinase ALK-5 (Type 1 TGF1β recptor). The compound inhibits phosphorylation of Smad-2 with an IC50 of 36 nM. IN-1130 inhibits renal fibrosis, and also reduces tumor volume in prostate tumor xenografts in murine models.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3