SML1377
R-7050
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
8-Chloro-4-(phenylsulfanyl)-1-(trifluoromethyl)[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinoxaline, 8-Chloro-4-(phenylthio)-1-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinoxaline
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
ClC1=CC=C(N=C(SC2=CC=CC=C2)C3=NN=C(C(F)(F)F)N34)C4=C1
InChI
1S/C16H8ClF3N4S/c17-9-6-7-11-12(8-9)24-13(22-23-15(24)16(18,19)20)14(21-11)25-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H
SUUMKHOVGVYGOP-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)