SML1251
Gomisin A
Sinonimo/i:
(+)-Gomisin A, (6S,7S,13aR)- 5,6,7,8-Tetrahydro-1,2,3,13-tetramethoxy-6,7-dimethyl-benzo[3,4]cycloocta[1,2-f][1,3]benzodioxol-6-ol, Besigomsin, Schisandrol B, Schisantherinol B, Schizandrol B, TJN 101, Wuweizi alcohol B, Wuweizichun B
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Schisandra chinensis
Livello qualitativo
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@]1([H])[C@@](C)(O)CC2=C(C(OC)=C(OC)C(OC)=C2)C3=C(OC)C4=C(OCO4)C=C3C1
InChI
1S/C23H28O7/c1-12-7-13-8-16-20(30-11-29-16)22(28-6)17(13)18-14(10-23(12,2)24)9-15(25-3)19(26-4)21(18)27-5/h8-9,12,24H,7,10-11H2,1-6H3/t12-,23-/m0/s1
ZWRRJEICIPUPHZ-MYODQAERSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)