SML1162
5-Fluoro-1-propargyl-uracil
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-Propargyl-5-fluorouracil, 5-Fluoro-1-(2-propyn-1-yl)-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 1 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1C(F)=CN(CC#C)C(N1)=O
InChI
1S/C7H5FN2O2/c1-2-3-10-4-5(8)6(11)9-7(10)12/h1,4H,3H2,(H,9,11,12)
GMCOGJQJFDQZCP-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)