Documenti fondamentali
SML1159
Sigma-Aldrich
XIB4035
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N4-[7-Chloro-2-[(1E)-2-(2-chlorophenyl)ethenyl]-4-quinolinyl]-N1,N1-diethyl-1,4-pentanediamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H31Cl2N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
456.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51111800
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC1=CC=CC=C1/C=C/C2=NC3=C(C=CC(Cl)=C3)C(NC(C)CCCN(CC)CC)=C2
InChI
1S/C26H31Cl2N3/c1-4-31(5-2)16-8-9-19(3)29-26-18-22(14-12-20-10-6-7-11-24(20)28)30-25-17-21(27)13-15-23(25)26/h6-7,10-15,17-19H,4-5,8-9,16H2,1-3H3,(H,29,30)/b14-12+
CMLVHSVFSYNMGM-WYMLVPIESA-N
Azioni biochim/fisiol
XIB4035 is a reported agonist of the glial cell-line derived neurotrophic factor (GDNF) receptor GFRα1.
XIB4035 is a reported agonist of the glial cell-line derived neurotrophic factor (GDNF) receptor GFRα1. XIB4035 induces GFRα1/RET phosphorylation in Neuro2A cells.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)