SML1128
NMS-873
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-[3-(Cyclopentylthio)-5-[[[2-methyl-4′-(methylsulfonyl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]oxy]methyl]-4H-1,2,4-triazol-4-yl]-pyridine, 3-[3-Cyclopentylsulfanyl-5-(4′-methanesulfonyl-2-methylbiphenyl-4-yloxymethyl)-[1,2,4]triazol-4-yl]-pyridine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1=CC(OCC2=NN=C(SC3CCCC3)N2C4=CN=CC=C4)=CC=C1C5=CC=C(S(C)(=O)=O)C=C5
InChI
1S/C27H28N4O3S2/c1-19-16-22(11-14-25(19)20-9-12-24(13-10-20)36(2,32)33)34-18-26-29-30-27(35-23-7-3-4-8-23)31(26)21-6-5-15-28-17-21/h5-6,9-17,23H,3-4,7-8,18H2,1-2H3
UJGTUKMAJVCBIS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3