Documenti fondamentali
SML1060
Sigma-Aldrich
Celecoxib-NBD
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-(2-((7-Nitrobenzo[c]-[1,2,5]oxadiazol-4-yl)amino)ethyl)-4-(5-(p-tolyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H20F3N7O5S
Peso molecolare:
587.53
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Colore
yellow to orange
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
Celecoxib-NBD is a flourescent COX2-specific inhibitor.
Celecoxib-NBD is a flourescent COX2-specific inhibitor. The molecule binds to, and inhibits COX2 with an IC50 of 0.19 μM, and a selectivity index of 443 for COX2 vs. COX1. Celecoxib-NBD fluorescently labels COX2-expressing HCA-7 colon cells, but not COX2-negative HCT116 cells.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)