SML1048
GSK2830371
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-5-(((5-Chloro-2-methylpyridin-3-yl)amino)methyl)-N-(3-cyclopentyl-1-(cyclopropylamino)-1-oxopropan-2-yl)thiophene-2-carboxamide, 5-[[(5-Chloro-2-methyl-3-pyridinyl)amino]methyl]-N-[(1S)-1-(cyclopentylmethyl)-2-(cyclopropylamino)-2-oxoethyl]-2-thiophenecarboxamide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[s]1c(ccc1C(=O)N[C@@H](CC4CCCC4)C(=O)NC3CC3)CNc2c(ncc(c2)Cl)C
InChI
1S/C23H29ClN4O2S/c1-14-19(11-16(24)12-25-14)26-13-18-8-9-21(31-18)23(30)28-20(10-15-4-2-3-5-15)22(29)27-17-6-7-17/h8-9,11-12,15,17,20,26H,2-7,10,13H2,1H3,(H,27,29)(H,28,30)/t20-/m0/s1
IVDUVEGCMXCMSO-FQEVSTJZSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)