A7847
Acridine Orange 10-nonyl bromide
≥90% purity (HPLC), powder or solid
Sinonimo/i:
10-Nonylacridine orange bromide, 3,6-Bis(dimethylamino)-10-nonylacridinium bromide
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Acridine Orange 10-nonyl bromide,
Saggio
≥90% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder or solid
Colore
orange to red
Punto di fusione
≥250 °C (lit.)
Solubilità
ethanol, DMSO: soluble
ε (coefficiente d’estinzione)
76-88 at 491-497 nm in methanol
Fluorescenza
λex 515-523 nm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Br-].CCCCCCCCC[n+]1c2cc(ccc2cc3ccc(cc13)N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C26H38N3.BrH/c1-6-7-8-9-10-11-12-17-29-25-19-23(27(2)3)15-13-21(25)18-22-14-16-24(28(4)5)20-26(22)29;/h13-16,18-20H,6-12,17H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
DRBHTUDHPPBMCD-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?