Key Documents
SML1038
Sigma-Aldrich
MKC-733
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
DDP733, N-(3R)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-4,7-dihydro-7-oxo-thieno[3,2-b]pyridine-6-carboxamide hydrochloride, Pumosetrag
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H17N3O2S · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
339.84
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]/D -15 to -20°, c = 1 in H2O
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 25 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(C1=CNC(C=CS2)=C2C1=O)N[C@@H]3C4CCN(CC4)C3.Cl
InChI
1S/C15H17N3O2S.ClH/c19-13-10(7-16-11-3-6-21-14(11)13)15(20)17-12-8-18-4-1-9(12)2-5-18;/h3,6-7,9,12H,1-2,4-5,8H2,(H,16,19)(H,17,20);1H/t12-;/m0./s1
XGVADZZDFADEOO-YDALLXLXSA-N
Azioni biochim/fisiol
MKC-733 is a 5-HT3 specific agonist.
Caratteristiche e vantaggi
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3