Documenti fondamentali
SML0994
Sigma-Aldrich
DFU
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-(3-Fluorophenyl)-5,5-dimethyl-4-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-2(5H)-furanone, 5,5-Dimethyl-3-(3 fluorophenyl)-4-(4 methylsulphonal) phenyl-2 (5H)-furanone, CID 9906892
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H17FO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
360.40
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
DFU is an orally available highly selective cyclo-oxygenase-2 (COX-2) inhibitor that potently inhibits lipopolysaccharide (LPS)-induced PGE2 production in a human whole blood assay.
DFU is an orally available highly selective cyclo-oxygenase-2 (COX-2) inhibitor.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)