SML0620
AF-DX 384 Free Base
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-[2-[2-[(Dipropylamino)methyl]-1-piperidinyl]ethyl]-5,6-dihydro-6-oxo-11H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepine-11-carboxamide
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
N4(C(CCCC4)CN(CCC)CCC)CCNC(=O)[n]1c2ncccc2[nH][c](c3c1cccc3)=O
InChI
1S/C27H38N6O2/c1-3-16-31(17-4-2)20-21-10-7-8-18-32(21)19-15-29-27(35)33-24-13-6-5-11-22(24)26(34)30-23-12-9-14-28-25(23)33/h5-6,9,11-14,21H,3-4,7-8,10,15-20H2,1-2H3,(H,29,35)(H,30,34)
MZDYABXXPZNUCT-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)