SML0584
NNGH
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
BML-205, N-Isobutyl-N-(4-methoxyphenylsulfonyl)glycyl hydroxamic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 15 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N(CC(C)C)CC(=O)NO
InChI
1S/C13H20N2O5S/c1-10(2)8-15(9-13(16)14-17)21(18,19)12-6-4-11(20-3)5-7-12/h4-7,10,17H,8-9H2,1-3H3,(H,14,16)
JIRXORZYIXSWOB-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)