SML0535
Sufentanil citrate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-[4-(Methoxymethyl)-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidinyl]-N-phenylpropanamide citrate, R-33800, Sufentanyl citrate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule II; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 1 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[s]1c(ccc1)CCN2CCC(CC2)(N(c3ccccc3)C(=O)CC)COC.OC(CC(=O)O)(CC(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C22H30N2O2S.C6H8O7/c1-3-21(25)24(19-8-5-4-6-9-19)22(18-26-2)12-15-23(16-13-22)14-11-20-10-7-17-27-20;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h4-10,17H,3,11-16,18H2,1-2H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
OJCZPLDERGDQRJ-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)