SML0511
GNF-5
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-(2-Hydroxyethyl)-3-(6-(4-(trifluoromethoxy)phenylamino)pyrimidin-4-yl)benzamide
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCCNC(=O)c1cccc(c1)-c2cc(Nc3ccc(OC(F)(F)F)cc3)ncn2
InChI
1S/C20H17F3N4O3/c21-20(22,23)30-16-6-4-15(5-7-16)27-18-11-17(25-12-26-18)13-2-1-3-14(10-13)19(29)24-8-9-28/h1-7,10-12,28H,8-9H2,(H,24,29)(H,25,26,27)
IIQUYGWWHIHOCF-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3
Articoli
Sigma-Aldrich offers many products related to Abl for your research needs.