SML0471
A22 hydrochloride
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
MreB Perturbing Compound A22, S-(3,4-Dichlorobenzyl)isothiourea hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 2 mg/mL (clear solution, warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.NC(=N)SCc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H8Cl2N2S.ClH/c9-6-2-1-5(3-7(6)10)4-13-8(11)12;/h1-3H,4H2,(H3,11,12);1H
VBJNMXMOMSWRDV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)