SML0218
Bropirimine
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-amino-5-bromo-6-phenyl-4(3H)-pyrimidinone, NSC 149027, PNU 54461, U 54461, U 54461S
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: ≥5 mg/mL (warm DMSO)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
NC1=NC(=O)C(Br)=C(N1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H8BrN3O/c11-7-8(6-4-2-1-3-5-6)13-10(12)14-9(7)15/h1-5H,(H3,12,13,14,15)
CIUUIPMOFZIWIZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)