SML0115
MDL 11939
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
α-Phenyl-1-(2-phenylethyl)-4-piperidinemethanol, Glemanserin, MDL11939
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to tan
Solubilità
DMSO: ≥8 mg/mL
Ideatore
Sanofi Aventis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(C1CCN(CCC2=CC=CC=C2)CC1)C3=CC=CC=C3
InChI
1S/C21H27NO/c23-21(19-11-5-2-6-12-19)20-13-16-22(17-14-20)15-7-10-18-8-3-1-4-9-18/h1-6,8-9,11-12,20-21,23H,7,10,13-17H2
CTDVLAJTGZQELM-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3