SMB01065
Neolicuroside
≥85% (LC/MS-ELSD)
Sinonimo/i:
4-O-(beta-D-apiofuranosyl(1-2)-beta-D-glucopyranosyl)isoliquiritigenin, Isoliquiritigenin-4′-O-apiosyl(1→2)glucoside, Isoliquiritin apioside
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
plant
Saggio
≥85% (LC/MS-ELSD)
Stato
solid
PM
550.51
Solubilità
water: slightly soluble
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O1[C@H]([C@@H]([C@@](C1)(O)CO)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)CO)Oc3ccc(cc3)\C=C\C(=O)c4c(cc(cc4)O)O
InChI
1S/C26H30O13/c27-10-19-20(32)21(33)22(39-25-23(34)26(35,11-28)12-36-25)24(38-19)37-15-5-1-13(2-6-15)3-8-17(30)16-7-4-14(29)9-18(16)31/h1-9,19-25,27-29,31-35H,10-12H2/b8-3+/t19-,20-,21+,22-,23+,24-,25+,26-/m1/s1
VMMVZVPAYFZNBM-KVFWHIKKSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)