M7569
Monoclonal Anti-MTA2 antibody produced in mouse
clone MTA2-276, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Metasisis-associated Gene
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MTA2-276, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~73 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, bovine, rat, hamster, canine, monkey
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using 293T total cell extract
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MTA2(9219)
mouse ... Mta2(23942)
rat ... Mta2(361724)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
- Western blotting
- antibody microarray
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3