M7318
Anti-MBD2a,b (RA-18) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-DMTase, Anti-NY-CO-41
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
indirect immunofluorescence: 6-8 μg/mL using NIH3T3 cells
microarray: suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using nuclear extracts of HeLa cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MBD2(8932)
mouse ... Mbd2(17191)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- for chromatin immunoprecipitation and western blotting
- immunofluorescence
- immunoblotting