SMB01053
Arnicolide C
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinonimo/i:
11,13-Dihydrohelenalin isobutyrate, 6-O-Isobutyryl-11,13-dihydrohelenalin, Isobutyroylplenolin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
plant
Saggio
≥90% (LC/MS-ELSD)
Stato
solid
PM
334.41
Solubilità
water: slightly soluble
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O1[C@H]2[C@H]([C@@H]([C@]3([C@H]([C@@H](C2)C)C=CC3=O)C)OC(=O)C(C)C)[C@@H](C1=O)C
InChI
1S/C19H26O5/c1-9(2)17(21)24-16-15-11(4)18(22)23-13(15)8-10(3)12-6-7-14(20)19(12,16)5/h6-7,9-13,15-16H,8H2,1-5H3/t10-,11+,12+,13-,15-,16+,19+/m1/s1
WKUOPGZYLRFCHJ-APDQSUQKSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Suitable for Biochemical and Biomedical research
- Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)