374000
Helenalin, A. chamissonis ssp. foliosa
Sinonimo/i:
Helenalin, A. chamissonis ssp. foliosa
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
protect from light
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C15H18O4/c1-7-6-10-12(8(2)14(18)19-10)13(17)15(3)9(7)4-5-11(15)16/h4-5,7,9-10,12-13,17H,2,6H2,1,3H3/t7-,9+,10-,12-,13+,15+/m1/s1
ZVLOPMNVFLSSAA-XEPQRQSNSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Auld, C.A., et al. 2006. Biochem. Biophys. Res. Commun.346, 314.
Huang, P.R., et al. 2005. Cancer Lett.227, 169.
Lyss, G., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 33508.
Lyss, G., et al. 1997. Biol. Chem.378, 951.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3