Documenti fondamentali
SMB00550
Sigma-Aldrich
Aceritannin
≥85% (LC/MS-UV)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H20O13
Numero CAS:
Peso molecolare:
468.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Saggio
≥85% (LC/MS-UV)
Stato
solid
Solubilità
DMSO: 1 mg/mL
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC1=C(O)C(O)=CC(C(O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](COC(C3=CC(O)=C(O)C(O)=C3)=O)OC2)=O)=C1
InChI
1S/C20H20O13/c21-9-1-7(2-10(22)15(9)25)19(29)32-5-13-17(27)18(28)14(6-31-13)33-20(30)8-3-11(23)16(26)12(24)4-8/h1-4,13-14,17-18,21-28H,5-6H2/t13-,14+,17-,18-/m1/s1
IGKWMHUOBKCUQU-LTCOOKNTSA-N
Descrizione generale
Natural product derived from plant source.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)