SMB00540
Tricin 5-glucoside
≥95% (LC/MS-UV)
Sinonimo/i:
5-hydroxy-2-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-7-[(2S,4S,5S)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-4-one
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (LC/MS-UV)
Stato
solid
Solubilità
DMSO: 1 mg/mL
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H](OC2=C(C(C=C(C3=CC(OC)=C(O)C(OC)=C3)O4)=O)C4=CC(O)=C2)[C@@H]1O
InChI
1S/C23H24O12/c1-31-15-3-9(4-16(32-2)19(15)27)12-7-11(26)18-13(33-12)5-10(25)6-14(18)34-23-22(30)21(29)20(28)17(8-24)35-23/h3-7,17,20-25,27-30H,8H2,1-2H3/t17-,20-,21+,22-,23-/m1/s1
FLSOTPIEFVBPBU-LDBVRRDLSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)