SMB00517
Deoxydehydrochorismic acid
≥95% (LC/MS-UV)
Sinonimo/i:
3-[(1-Carboxyvinyl)oxy]benzoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (LC/MS-UV)
Forma fisica
solid
Solubilità
DMSO: 1 mg/mL
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(O)C1=CC=CC(OC(C(O)=O)=C)=C1
InChI
1S/C10H8O5/c1-6(9(11)12)15-8-4-2-3-7(5-8)10(13)14/h2-5H,1H2,(H,11,12)(H,13,14)
HGVAHYJMDVROLE-UHFFFAOYSA-N
WGK 3