Documenti fondamentali
SCP0257
Sigma-Aldrich
Tryptase Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H42N8O6
Peso molecolare:
634.73
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.32
Nome del prodotto
Tryptase Substrate,
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized
Composizione
Peptide Content, ≥65%
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Temperatura di conservazione
−20°C
Amino Acid Sequence
Ac-Orn-Phe-Arg-AMC
Applicazioni
Tryptase is a serine proteinase often used as a marker for mast cell activation. Tryptase is detected using peptides such as acetyl-Orn-Phe-Arg-AMC, a fluorogenic substrate.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)