SMB00386
Tea Tree Oil
Sinonimo/i:
Tea tree oil, Melaleuca alternifolia oil, Melasol, Melaleuca alternifolia
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Melaleuca alternifolia
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.478 (lit.)
P. ebollizione
165 °C (lit.)
Densità
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
Tipo di lipide
oils
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
147.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
64 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)