Documenti fondamentali
SMB00219
Sigma-Aldrich
Acerogenin G
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H22O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
298.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Saggio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forma fisica
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Oc1ccc(CCCCC(=O)CCc2ccc(O)cc2)cc1
InChI
1S/C19H22O3/c20-17(10-7-16-8-13-19(22)14-9-16)4-2-1-3-15-5-11-18(21)12-6-15/h5-6,8-9,11-14,21-22H,1-4,7,10H2
QUHYUSAHBDACNG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Natural product derived from plant source.
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3