SMB00172
Tephrosin
≥95% (LC/MS-ELSD)
Sinonimo/i:
Deguelinol I, Hydroxydeguelin
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forma fisica
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COc1cc2OC[C@H]3Oc4c(ccc5OC(C)(C)C=Cc45)C(=O)[C@@]3(O)c2cc1OC
InChI
1S/C23H22O7/c1-22(2)8-7-12-15(30-22)6-5-13-20(12)29-19-11-28-16-10-18(27-4)17(26-3)9-14(16)23(19,25)21(13)24/h5-10,19,25H,11H2,1-4H3/t19-,23-/m1/s1
AQBZCCQCDWNNJQ-AUSIDOKSSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3