SMB01057
Pallidol
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinonimo/i:
Pallidol A
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
plant
Saggio
≥90% (LC/MS-ELSD)
Stato
solid
PM
454.47
Solubilità
water: slightly soluble
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Oc1ccc(cc1)C2C3C(C(c6c3cc(cc6O)O)c5ccc(cc5)O)c4c2c(cc(c4)O)O
InChI
1S/C28H22O6/c29-15-5-1-13(2-6-15)23-25-19(9-17(31)11-21(25)33)28-24(14-3-7-16(30)8-4-14)26-20(27(23)28)10-18(32)12-22(26)34/h1-12,23-24,27-34H
YNVJOQCPHWKWSO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Suitable for Biochemical and Biomedical research
- Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)