Key Documents
SMB00133
Sigma-Aldrich
4-[2-(4-Allyl-2,6-dimethoxyphenoxy)-1-hydroxypropyl]-2-methoxyphenol
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H26O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
374.43
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Saggio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forma fisica
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COc1cc(ccc1O)[C@H](O)[C@@H](C)Oc2c(OC)cc(CC=C)cc2OC
InChI
1S/C21H26O6/c1-6-7-14-10-18(25-4)21(19(11-14)26-5)27-13(2)20(23)15-8-9-16(22)17(12-15)24-3/h6,8-13,20,22-23H,1,7H2,2-5H3/t13-,20-/m1/s1
ULZFTGWWPHYLGI-ZUOKHONESA-N
Descrizione generale
Natural product derived from plant source.
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3