Documenti fondamentali
32764
Supelco
Aflatossina B1-13C17
~0.5 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
Sinonimo/i:
Aflatossina B1 completamente marcata con 13C
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C17H12O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
329.15
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
~0.5 μg/mL in acetonitrile
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
Spostamento di massa
M+17
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[13CH3]O[13c]1[13cH][13c]2O[13C@H]3O[13CH]=[13CH][13C@H]3[13c]2[13c]4O[13C](=O)[13C]5=[13C]([13CH2][13CH2][13C]5=O)[13c]14
InChI
1S/C17H12O6/c1-20-10-6-11-14(8-4-5-21-17(8)22-11)15-13(10)7-2-3-9(18)12(7)16(19)23-15/h4-6,8,17H,2-3H2,1H3/t8-,17+/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1
OQIQSTLJSLGHID-DENWKYDXSA-N
Descrizione generale
Le aflatossine sono una famiglia di metaboliti secondari di elevata tossicità prodotti dai funghi del genere Aspergillus, prevalentemente A. flavus, A. Parasiticus e A. nomius. Delle 20 aflatossine fin qui identificate, quattro sono quelle presenti in natura: B1, B2, G1 e G2. L′aflatossina B1-13C17 è l′analogo marcato con isotopo 13C della micotossina aflatossina B1.
Applicazioni
L′aflatossina B1-13C17 può essere usata come standard interno per la determinazione dell′aflatossina B1 nelle gomme di tipo alimentare, nei campioni di tè Pu-erh, nei mangimi per animali, oltre che nei campioni di latte, latte in polvere e pasti per bambini per diluizione isotopica stabile e cromatografia liquida combinata con spettrometria di massa tandem (LC-MS/MS).
Risultati analitici
purezza: ≥97,0% (HPLC)
Altre note
Per maggiori informazioni sulla tecnica strumentale adatta, consultare il certificato d′analisi del prodotto. Per ulteriore supporto, contattare il Servizio Tecnico.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Rapid qualitative and quantitative analysis of aflatoxin B1 in Pu-erh tea by liquid chromatography-isotope dilution tandem mass spectrometry coupled with the QuEChERS purification method.
Dong X, et al.
Analytical Methods : Advancing Methods and Applications, 10(39), 4776-4783 (2018)
Multiple mycotoxins analysis in animal feed with LC-MS/MS: Comparison of extract dilution and immunoaffinity clean-up.
Jedziniak P, et al.
Journal of Separation Science, 10(39), 4776-4783 (2019)
Interlaboratory Validation of a Stable Isotope Dilution and Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry Method for the Determination of Aflatoxins in Milk, Milk-Based Infant Formula, and Feed.
Zhang K, et al.
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 101(3), 677-685 (2018)
Kai Zhang et al.
Journal of AOAC International, 97(3), 889-895 (2014-07-24)
Stable isotope dilution with LC/MSIMS was used to determine the following 11 mycotoxins in food grade gums: aflatoxins B1, B2, G1, and G2; deoxynivalenol; fumonisins B1, B2, and B3; ochratoxin A; T-2 toxin; and zearalenone. Samples were fortified with 11