Documenti fondamentali
SMB00071
Sigma-Aldrich
Tunicamycin V
≥95% (LC/MS-ELSD)
Sinonimo/i:
Tunicamycin A
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C38H62N4O16
Numero CAS:
Peso molecolare:
830.92
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Saggio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Stato
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)CCCCCCCCC\C=C\C(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](C[C@@H](O)[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N3C=CC(=O)NC3=O)O[C@H]1O[C@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4NC(C)=O
InChI
1S/C38H62N4O16/c1-19(2)13-11-9-7-5-4-6-8-10-12-14-24(46)40-27-31(51)28(48)22(55-37(27)58-36-26(39-20(3)44)30(50)29(49)23(18-43)56-36)17-21(45)34-32(52)33(53)35(57-34)42-16-15-25(47)41-38(42)54/h12,14-16,19,21-23,26-37,43,45,48-53H,4-11,13,17-18H2,1-3H3,(H,39,44)(H,40,46)(H,41,47,54)/b14-12+/t21-,22-,23-,26-,27-,28+,29-,30-,31-,32+,33-,34-,35-,36-,37+/m1/s1
MEYZYGMYMLNUHJ-DIRMKAHISA-N
Descrizione generale
Natural product derived from fungal source.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)