SMB00010
Albocycline
≥95% (LC/MS-ELSD)
Sinonimo/i:
Albocyclin, Cineromycin-β-methylaether, Ingramycin
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Stato
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O1[C@@H]([C@H](CC\C=C(\[C@H](\C=C\[C@](\C=C\C1=O)(O)C)OC)/C)C)C
InChI
1S/C18H28O4/c1-13-7-6-8-14(2)16(21-5)9-11-18(4,20)12-10-17(19)22-15(13)3/h8-13,15-16,20H,6-7H2,1-5H3/b11-9+,12-10+,14-8+/t13-,15+,16-,18+/m0/s1
BYWWNDLILWPPJP-REXWONOSSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)