PHL89234
Isoxanthohumol
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
2,3-Dihydro-7-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-5-methoxy-8-(3-methyl-2-butenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1cc(O)c(C\C=C(\C)C)c2OC(CC(=O)c12)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C21H22O5/c1-12(2)4-9-15-16(23)10-19(25-3)20-17(24)11-18(26-21(15)20)13-5-7-14(22)8-6-13/h4-8,10,18,22-23H,9,11H2,1-3H3
YKGCBLWILMDSAV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)