SCP0203
Orexin A, Xenopus SS (4-10/5-12)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C139H230N46O42S4
Peso molecolare:
3345.86
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized
Composizione
Peptide Content, ≥75%
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Temperatura di conservazione
−20°C
Amino Acid Sequence
Ala-Pro-Asp-Cys-Cys-Arg-Gln-Lys-Thr-Cys-Ser-Cys-Arg-Ile-Tyr-Asp-Ile-Leu-Arg-Gly-Thr-Gly-Asn-His-Ala-Ala-Gly-Ile-Leu-Thr-Leu-NH2
Applicazioni
Orexins/Hypocretins, Orexin A/ hypocretin-1 and Orexin B/ hypocretin-2, are excitatory neuropeptides that mediate there effects via two receptors, OX-1 and OX-2. Orexins are involved in food intake, obesity regulation, energy homeostasis and differentiation.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)