SCJ4600016
CF™ 488A maleimide
suitable for fluorescence, ≥90% (TLC)
Sinonimo/i:
Maleimide dye
Saggio
≥90% (TLC)
Forma fisica
solid
PM
~1036 g/mol
Solubilità
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
ε (coefficiente d’estinzione)
70000 at 490 nm
Rapporto di assorbanza
A280/490 nm 0.1
Fluorescenza
λex 488 nm (Flow cytometry laser line)
λex 488 nm (Microscopy laser line)
λex 490 nm; λem 515 nm
Compatibilità
suitable for fluorescence
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3